19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
22s ga
opis
bevel tip (stainless steel)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7779-03
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 250μL-10000μL
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)