Kluczowe dokumenty
CAD7954
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 16, L 4 in., 304 stainless steel hub
Wybierz wielkość
12 EA
4993,83 zł
4993,83 zł
Cena katalogowa5390,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
4993,83 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
4993,83 zł
Cena katalogowa5390,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
304 stainless steel hub
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 7954
Długość
4 in.
grubość
16
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Igły do pipetowania są dostępne w szerokim wyborze rozmiarów do użytku w procedurach laboratoryjnych. Wszystkie igły są wykonane z kaniulą ze stali nierdzewnej typu 304.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)