Merck
52517
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.8%
Synonim(y):
HFP, Hexafluoroisopropanol
Wybierz wielkość
10 ML
1320,00 zł
10 X 1 ML
1410,00 zł
50 ML
5160,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
1320,00 zł
10 X 1 ML
1410,00 zł
50 ML
5160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
Beilstein:
1841007
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.8% (GC)
≥99.8%
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Klucz InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexafluoroisopropanol (HFP) is generally used to denature the native state of proteins, and it also stabilizes the a-helical conformation in unfolded peptides and proteins like ß-lactoglobulin and melittin.[1]
Zastosowanie
Suitable for the derivatization of glutamic acid, homovanillic, iso-homovanillic and dihydroxyphenyl acetic acids and Υ-aminobutyric acid.
Inne uwagi
Reagent for hexafluoroisopropyl ester, N-pentafluoropropionyl, and trifluoroacetyl..
Size-exclusion chromatography in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol[2]
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sriya Das et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(6), 1844-1851 (2011-05-05)
We demonstrate a novel in situ polymerization technique to develop localized polymer coatings on the surface of dispersed pristine graphene sheets. Graphene sheets show great promise as strong, conductive fillers in polymer nanocomposites; however, difficulties in dispersion quality and interfacial
Cooperative a-helix formation of ?-lactoglobulin and melittin induced by hexafluoroisopropanol
Hirota, Nami, Yuji Goto, and Kazuko Mizuno.
Protein Science, 6 (2), 416-421 (1997)
Jie Zhu et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 33(1), 496-506 (2018-02-07)
The cholinergic hypothesis has long been a "polar star" in drug discovery for Alzheimer's disease (AD), resulting in many small molecules and biological drug candidates. Most of the drugs marketed for AD are cholinergic. Herein, we report our efforts in
Yao Chen et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 33(1), 290-302 (2017-12-28)
Small molecule cholinesterases inhibitor (ChEI) provides an effective therapeutic strategy to treat Alzheimer's disease (AD). Currently, the discovery of new ChEI with multi-target effect is still of great importance. Herein, we report the synthesis, structure-activity relationship study and biological evaluation
Thomas H Mourey et al.
Journal of chromatography. A, 964(1-2), 169-178 (2002-08-30)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol is re-examined as an eluent for size-exclusion chromatography (SEC) of polyesters, nylons, and other polar polymers. It is shown that anomalous SEC behavior reported in previous literature can be eliminated by adding 0.01 M tetraethylammonium nitrate to the eluent.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf