Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
Wybierz wielkość
1 G
624,00 zł
10 G
3080,00 zł
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
624,00 zł
10 G
3080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2CDOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.615 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
Klucz InChI
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation