Merck
1.04726
Supelco
Acetonitrile
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Wybierz wielkość
1047261000
766,00 zł
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1047261000
766,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
gęstość pary
1.41 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
opis
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for UHPLC-MS
Zastosowanie
PFAS testing
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rozpuszczalniki LiChrosolv o ultra wysokiej czystości do testowania PFAS są specjalnie zaprojektowane do tego wymagającego zastosowania. Produkty te pomagają zmniejszyć zakłócenia tła i nie zawierają żadnych związków PFAS powyżej wartości granicznych określonych w metodach EPA 533 i EPA 537.1. Umożliwia to niezawodne i skuteczne testowanie w celu ułatwienia identyfikacji i oznaczania ilościowego analitów PFAS oraz eliminuje ryzyko fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych wyników w analizie LC-MS/MS.
Testowane rozpuszczalniki PFAS są używane do analizy instrumentalnej UHPLC-MS i LC-MS.
Zastosowanie
Testowane rozpuszczalniki PFAS są kwalifikowane do analizy PFAS zgodnie z metodami badania wody pitnej EPA 533 i EPA 537.1.
Cechy testów PFAS:
- QC Partia przetestowała 29 analitów PFAS zgodnie z EPA 533 (25 analitów) i EPA 537.1 (18 analitów)
- Spójność między partiami: Wiele partii zatwierdzonych przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze i laboratoria wewnętrzne.
Cechy i korzyści
- ESI/APCI (+) < 2 ppb; ESI/APCI (-) < 10 ppb
- Najniższy profil zanieczyszczeń dla linii bazowej wolnej od zakłóceń
- Butelki ze szkła borokrzemianowego minimalizują zanieczyszczenie jonami metali
- Najniższe poziomy zanieczyszczeń metalami śladowymi: dla zminimalizowanego tworzenia adduktów jonów metali <5ppb -
Mikrofiltracja przez filtr 0,2 μm
Informacje prawne
Merck/Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Zobacz wszystko