Merck
54057-U
Supelco
949 ENVI-WAX SPE Tube
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30 ea
Synonim(y):
Supelclean ENVI-WAX SPE
Wybierz wielkość
30 EACH
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EACH
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NA.24
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
meets requirements for EPA 533
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30 ea
pojemność
6 mL
Matryca
(mixed-mode polymeric)
grupa aktywna macierzy
WAX phase
wielkość cząstki
40-60 μm
wielkość porów
70-90 Å pore size
Zastosowanie
PFAS testing
environmental
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
949 Wkłady ENVI-WAX SPE to słabo anionowymienne (WAX) wkłady do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) zawierające adsorbent polimerowy o mieszanym sposobie działania, powszechnie stosowany do przygotowywania próbek do analizy PFAS i innych zastosowań środowiskowych. Wkłady te są dostępne w wersjach 6 ml, 200 mg masy złoża (P/N 54056-U) i 6 ml, 500 mg masy złoża (P/N 54057-U). Wkłady o gramaturze 500 mg są bezpośrednim odpowiednikiem SPE określonego w metodzie EPA 533. Inne regulowane metody wykorzystujące wkłady WAX SPE to EPA 1633, ISO 25101 i ISO 21675.
Zastosowania:
  • Środowisko
  • Ekstrakcja związków kwasowych
  • PFAS
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.