Przejdź do zawartości
80312
Perfluorotetradecanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
PFAS
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)12CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
EC Number:
206-803-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019
assay
≥96.0% (GC), 96.0-104.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
270 °C/740 mmHg (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
InChI key
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Perfluorotetradecanoic acid belongs to the class of perfluorinated compounds, which are found to be persistent in the environment with bioaccumulative potential. It is used in various commercial applications, including firefighting foams, detergents, insecticides, paper, food containers, as well as to produce photographic films and manufacture fat- and wate-resistant fabrics, etc.
Application
Perfluorotetradecanoic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples and Anguilla anguilla using high-performance liquid chromatography technique.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorotetradecanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
376-06-7
CAS No.
376-06-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)