Merck
92291
Tricosafluorododecanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
PFAS, Perfluorododecanoic acid, Perfluorolauric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.10
EC Number:
206-203-2
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1811257
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
InChI key
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricosafluorododecanoic acid
signalword
Danger
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
307-55-1
CAS No.
307-55-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)