Kluczowe dokumenty
Z364568
Nalgene® media bottles, style 2020
capacity 250 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, pojemniki nalgene, sterylne butelki
Wybierz wielkość
60 EA
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 EA
1950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
Połączenie
Joints threaded neck (38-430mm)
opis
Not autoclavable
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pack of 60 ea (2 xpack of 30)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 342020-0250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Butelki na nośniki (kwadratowe). Takie same materiały i konstrukcja jak w modelu Style 2019, ale bez opaski termokurczliwej na szyjce.
Cechy i korzyści
  • Dostępna jest obszerna dokumentacja walidacyjna
  • Wyprodukowane z trwałego, odpornego na uszkodzenia kopoliestru politereftalanu etylenu, modyfikowanego glikolem (PETG), który zwiększa zmniejszoną przepuszczalnośćCO2/O2.
  • Zastosowano tuleje termokurczliwe z zabezpieczeniem przed manipulacją oraz formowane podziałki i pierścień na szyjkę.
  • Niepyrogenne i nietoksyczne
  • Materiał na butelki i zamknięcia nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF).
  • Szczelne i przezroczyste
  • Brak kosztownych etapów mycia i depirogenizacji
  • Długotrwałe przechowywanie płynów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)