Kluczowe dokumenty
Z377023
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
capacity 125 mL, clear PETG
Synonim(y):
butelki hdpe, butelki petg, sterylne butelki
Wybierz wielkość
1 CASE
3971,00 zł
3971,00 zł
Cena katalogowa4180,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 CASE
3971,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
3971,00 zł
Cena katalogowa4180,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear PETG
narrow-mouth bottle
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38)
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
case of 100 ea
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 3025-42
pojemność
125 mL
śr. × wys.
52 mm × 105 mm
śr. wewn. szyjki
26 mm
Opis ogólny
Butelki na pożywki 675 eliminują potrzebę czyszczenia, sterylizacji i związanych z tym walidacji. Dzięki certyfikacji sterylności i gotowości do użycia, wszystkie butelki Biotainer są poddawane promieniowaniu gamma w celu osiągnięcia poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 10-6. Oszczędza to czas i zasoby związane z procesami czyszczenia i sterylizacji.
Featuring a square footprint for space saving, a wide neck for smoother sample pouring, and a drip control ring. Also, each bottle has easy-to-read graduations and an indented, ribbed hand grip for easier handling. The lot number and sterility dating are printed on each bottle for traceability.
The screw caps of the PETG bottles are fitted with high-density polyethylene cap liners. Polycarbonate bottles can be heated to autoclaving temperatures and frozen to −100 °C. The screw caps are fitted with silicone rubber laminated liners. The HDPE bottle is excellent for low-temperature freezing of media and similar products.
Zastosowanie
Butelki na pożywki 675 nadają się do długotrwałego przechowywania materiałów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z trwałego i krystalicznie przezroczystego kopoliestru politereftalanu etylenu G (PETG) dla zachowania integralności próbki.
  • Zamknięcia wyposażone w wkładki z pianki polietylenowej zapewniają szczelność.
  • Dostępne opcje niestandardowe do zastosowań związanych z transferem płynów.
  • Wspierane przez obszerną dokumentację walidacyjną.
  • Odpowiednie do przechowywania w szerokim zakresie temperatur, od -40°C do +70°C.
Informacje prawne
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)