Kluczowe dokumenty
CLS8390
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap, plug seal, case of 12 ea
Synonim(y):
butelka do przechowywania, plastikowa butelka, plastikowe butelki
Wybierz wielkość
12 EA
482,00 zł
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
482,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.14
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduated
graduations
neck thread wide mouth
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 8390
pojemność butelki
250 mL
śr. wewn. szyjki butelki
~44 mm
śr. szyjki
45 mm
Opis ogólny
These traditional style disposable polystyrene bottles have smooth sides and are ideal for storage of media, buffers and other aqueous solutions. 45 mm polyethylene plug seal cap provides an airtight seal and helps minimize the risk of contamination. Sterile, certified nonpyrogenic.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)