Kluczowe dokumenty
Z290475
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
Wybierz wielkość
1 EA
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass housing
glass membrane
Właściwości
cap plug seal
graduation
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność lejka
15 mL
śr. szyjki
27 mm
Opis ogólny
Same as Z290467 but without filtration flask.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)