Przejdź do
V116
Z-VAD-FMK
≥98% (TLC), solid, Caspase inhibitor
Synonim(y):
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30FN3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.49
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
3380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-VAD-FMK, solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
General description
Z-VAD-FMK inhibits yeast and mammalian peptide N-glycanase (PNGase). It induces apoptosis. Z-VAD-FMK might be associated with endoplasmic reticulum (ER) stress.
Application
Z-VAD-FMK has been used:
  • to induce mixed-lineage kinase domain-like (MLKL) phosphorylation (p-MLKL) in L929 cells
  • to induce autophagy in Jurkat and K562 cells
  • to revert killing effects of oxaliplatin or oxaliplatin combination with chloroquine (CQ) on HCT116 and SW620 cell lines
  • as a caspase inhibitor to inhibit apoptosis and assess nuclear factor-kB, heat shock protein 70 (Hsp 70), proto-oncogene (cmyc) and tumor suppressor protein p53
Biochem/physiol Actions
Non-selective, cell permeable inhibitor of caspase-1- and caspase-3-related proteases.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2105551476110145
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Z-VAD-FMK
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V116-2MG04061837429149