Przejdź do
SML0429
Ac-YVAD-cmk
≥95% (HPLC), selective caspase-1 inhibitor, powder
Synonim(y):
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-Chloromethylketone, N-Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-3-chloro-2-oxopropyl]-L-alaninamide, N-acetyl-tyrosyl-valyl-alanyl-aspartyl chloromethyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33ClN4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.99
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ac-YVAD-cmk, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1
InChI key
UOUBHJRCKHLGFB-DGJUNBOTSA-N
Application
Ac-YVAD-cmk has been used:
  • as an inflammasome inhibitor to add to THP-1 cells or PBMC (peripheral blood mononuclear cell) before stimulation
  • as a caspase-1 inhibitor injected to C57BL/6 mice
  • as a caspase-1 inhibitor, administered into mice before and during hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) to evaluate its effect on bone marrow inflammatory injury
  • to abolish the histidine-rich protein II (HRPII) effect on transendothelial electrical resistance (TEER)
  • as caspase 1 inhibitor, to treat MCF-7 tumor xenograft mice, to validate the role of inflammasomes activation in tumor growth in vivo condition[1]
Biochem/physiol Actions
Ac-YVAD-cmk is a selective caspase-1 inhibitor.
Ac-YVAD-cmk is a selective ireversible inhibitor of caspase-1 (interleukin-1β converting enzyme, ICE) with some activity also against caspase-4. Ac-YVAD-cmk is anti-apoptotic and has anti-inflammatory and neuroprotective effects, thought to result from its preventing caspase-1 activation of the proinflammatory cytokine, Interleukin-1β.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1424SML2973SML1378
form
powder
form
powder
form
film or powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to yellow
color
white to off-white
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)