Przejdź do
SML0583
Ferrostatin-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
Synonim(y):
3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic acid ethyl ester;
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, faint purple to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
InChI key
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ferrostatin-1 has been used to determine its inhibitory effect on the cell death profiles.[1]
Biochem/physiol Actions
Ferrostatin-1 is a potent inhibitor of non-apoptotic cell death induced by erastin call ferroptosis.
Ferrostatin-1 is a potent inhibitor of non-apoptotic cell death induced by erastin call ferroptosis. Ferrostatin-1 prevents ferroptopic cell death in cancer cells and glutamate-induced toxicity in organotypic rat brain slices. It appears that Ferrostatin-1 controls lipid soluble ROS.
Ferrostatin-1 is an active radical-trapping antioxidant that traps peroxyl radicals, and thus serves as a potential inhibitor of ferroptosis. Ferroptosis is considered as regulated necrosis, which differs from apoptosis and autophagy. Ferrostatin-1 is known to show protective effects against Huntington′s disease and also prevents neurotoxicity induced by glutamate in cellular models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8927SML1390SML1925
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
, faint purple to brown
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. DMSOで溶解後の保存は冷蔵保存ですか?それとも冷凍保存でしょうか?
    1 answer
    1. Following reconstitution, stock solutions are stable up to 6 months when stored frozen in aliquots at -20°C.
      Helpful?
  2. What is the protocol for diluting SML0583 (5 mg), which is said to be soluble in DMSO? Additionally, what kind of stock solution can I prepare for long-term storage and where to store it after adding DMSO.
    1 answer
    1. The solubility of Ferrostatin-1 is approximately 10 mg/ml in DMSO. The detailed solution stability information is not available; therefore, it is recommended to prepare a fresh solution for each application.