Przejdź do
C2759
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥97% (TLC), powder, mitophagy inducer
Synonim(y):
m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
833,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-103-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1842102
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, ≥97% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
InChI key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) has been used:
  • in the inhibition of efflux pump in clinical Pseudomonas aeruginosa
  • to inhibit oxidative phosphorylation activity of mitochondria in human Beas-2B bronchial epithelial cells
  • to prepare carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone solution for oxidative and mitochondrial stress assay and mitophagy induction in Caenorhabditis elegans
Biochem/physiol Actions
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP) induces mitophagy in mammalian cells. CCCP suppresses the expression of few electron transport chain (ETC) proteins. Protonophore (H+ ionophore) and uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria. Shown to have a number of effects on cellular calcium. Inhibits secretion of hepatic lipase and partially inhibits the pH gradient-activated Cl- uptake and Cl-/Cl- exchange activities in brush-border membrane vesicles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2920SML2566215911
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
95% ethanol: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
color
yellow to orange
color
yellow
color
white to very dark brown
color
yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of CCCP in ethanol?
    1 answer
    1. This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL, heating may be required. The product is tested for solubility in Acetone at 50 mg/mL and is also soluble at 100 mM in DMSO.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of C2759 in cell culture media?
    1 answer
    1. Product C2759 has not undergone cell culture testing. However, information about storage after reconstitution is available. It states, "Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C."