Merck
SHC204V
Sigma-Aldrich
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro TurboGFP shRNA Control Transduction Particles
shRNA sequence targeting tGFP
Synonim(y):
3355 Kontrolne cząsteczki transdukcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
linia produktu
MISSION®
Poziom jakości
jakość
shRNA sequence targeting tGFP
stężenie
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Kontrolne cząsteczki transdukcyjne MISSION TRC2 TurboGFP shRNA zawierają sekwencję shRNA ukierunkowaną na TurboGFP. Ta kontrola jest wytwarzana z plazmidu lentiwirusowego o zweryfikowanej sekwencji, TRC2 pLKO-puro TurboGFP shRNA (SHC204). Cząsteczki kontrolne TurboGFP shRNA są użyteczne jako pozytywna kontrola knockdown w eksperymentach z użyciem pozytywnego wektora kontrolnego MISSION TurboGFP lub w liniach komórkowych wyrażających TurboGFP. TurboGFP jest ulepszonym wariantem zielonego białka fluorescencyjnego copGFP sklonowanego z copepoda Pontellina plumata.
W przeciwieństwie do mysich systemów retrowirusowych MMLV lub MSCV, cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Ponadto, lentiwirusowe cząsteczki transdukcyjne są pseudotypowane glikoproteiną otoczki G z wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV-G), umożliwiając transdukcję szerokiej gamy komórek ssaków. 200 μl cząstek lentiwirusowych o stężeniu106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczane jako zamrożony zapas.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION shRNA, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników knockdown.
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Zastosowanie
Small interfering RNAs (siRNAs) expressed from short hairpin RNAs (shRNAs) are a powerful way to mediate gene specific RNA interference (RNAi) in mammalian cells. The MISSION product line is based on a viral vector-based RNAi library against annotated mouse and human genes. shRNAs that generate siRNAs intracellularly are expressed from amphotropic lentivirus viral particles, allowing screening in a wide range of mammalian cell lines. In these cell lines, MISSION shRNA clones permit rapid, cost efficient loss-of-function and genetic interaction screens.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Zufferey et al.
Journal of virology, 73(4), 2886-2892 (1999-03-12)
The expression of genes delivered by retroviral vectors is often inefficient, a potential obstacle for their widespread use in human gene therapy. Here, we explored the possibility that the posttranscriptional regulatory element of woodchuck hepatitis virus (WPRE) might help resolve
J E Donello et al.
Journal of virology, 72(6), 5085-5092 (1998-05-30)
The hepatitis B virus posttranscriptional regulatory element (HBVPRE) is a cis-acting RNA element that partially overlaps with enhancer I and is required for the cytoplasmic accumulation of HBV surface RNAs. We find that the closely related woodchuck hepatitis virus (WHV)