Merck
SHRNA
MISSION® Oferta produktów shRNA
Order Custom and Predesigned shRNA
Synonim(y):
RNAi, Biblioteka shRNA, Mała spinka do włosów RNA, Niestandardowe shRNA, Panele shRNA, Pule shRNA, RNA z krótką spinką do włosów, Wysokowydajne shRNA, Zestawy genów shRNA, indukowalne shRNA, macierz shRNA, ukierunkowana integracja shRNA
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105904
Pozwól nam pomóc
MISSION® Produkty shRNA
Poszczególne klony RNA MISSION® sh
  • Nasze narzędzie online umożliwia przeglądanie informacji dotyczących walidacji klonów i tworzenie własnych zestawów klonów.
  • Poszczególne klony są dostępne w trzech formatach: bakteryjnego bulionu glicerolowego, oczyszczonego plazmidowego DNA i lentiwirusowych cząstek transdukcyjnych
  • Zlokalizuj klony shRNA dla konkretnego genu, klikając "Szukaj".
  • Wybieraj spośród ponad 315 000 wstępnie sklonowanych konstruktów shRNA dla ludzi i myszy.
  • Dowiedz się więcej
Bakterie
Lentiwirus
MISSION® shZestawy rodzin genów RNA
Wybierz spośród 25 wstępnie zaprojektowanych paneli genów shRNA
  • Wszystkie klony TRC shRNA zostały metodycznie zmapowane do każdego aktualnego zestawu genów przez nasz zespół bioinformatyczny.
  • Zestawy rodzin genów dla ludzi (22) i myszy (3) obejmują popularne kinazy, fosfatazy, GPCR, kinazy tyrozynowe i regulatory epigenetyczne.
  • Każdy panel może być umieszczony na płytce w formacie 96- lub 384-dołkowym
  • Wszystkie zestawy rodzin genów mogą być wykorzystywane na stanowisku badawczym do ukierunkowanego odkrywania celów i analizy szlaków.
Bakterie
Lentiwirus
Stwórz swój własny panel.
Inny szlak genowy będący przedmiotem zainteresowania? Chcesz uzyskać bardziej kompletną listę?
Prześlij żądanie.
  • Zestawy rodzin genów są w pełni konfigurowalne, co pozwala na pełną elastyczność w dodawaniu lub usuwaniu klonów lub zawartości genów.
MISSION® shBiblioteki RNA
Biblioteki shRNA obejmujące cały genom
  • Najszerszy zasięg: Wstępnie sklonowane biblioteki matrycowe obejmujące cały genom zawierają ponad 245 000 klonów shRNA ukierunkowanych na ponad 20 000 ludzkich i ponad 21 000 mysich genów.
  • Produkcja o wysokiej wydajności: Światowej klasy wysokowydajna produkcja wirusów.
  • Elastyczne opcje formatu: Całe biblioteki lub zestawy pojedynczych genów oferowane są w formie glicerolowej, DNA lub wirusowej.
  • Rozszerzone pokrycie = średnio 5-6 klonów ukierunkowanych na każdy gen.
Lentiwirus
Połączone biblioteki shRNA
Badania przesiewowe całego genomu shRNA za ułamek kosztów.
  • Przystępna cena - możliwość prowadzenia badań na stole laboratoryjnym bez konieczności stosowania robotów lub obsługi cieczy.
  • Kompleksowa - zaufana zawartość TRC (The RNAi Consortium) z shRNA targetującym ponad 20 000 ludzkich lub ponad 21 000 mysich genów, w tym TRC 1.5 i 2.0 (unikalne i zweryfikowane) dodatki, które są dostępne wyłącznie w Sigma.
  • Universal - Uproszczone badanie przesiewowe RNAi całego genomu w standardowych lub trudnych do rozszerzenia liniach komórkowych.
  • Wszechstronność - kompatybilność z FACS i większością dalszych testów fluorescencyjnych.
Lentiwirus
Custom MISSION® shRNA
W pełni konfigurowalna sekwencja shRNA, wektor i produkcja lentiwirusów
  • Selekcja metodami innymi niż puromycyna, w tym neomycyną (G418) i FACS za pomocą reporterów.
  • Potwierdź dostarczenie lentiwirusa za pomocą reportera fluorescencyjnego.
  • Dostosuj sekwencję shRNA.
  • Eliminacja żmudnego klonowania i produkcji wirusów.
  • Usługa obejmuje: projektowanie shRNA, klonowanie, weryfikację sekwencji, kwantyfikację DNA i określenie miana.
CRISPR niestandardowe Większa elastyczność
  • Produkcja kontraktowa: Wyślij nam swoje klony do produkcji lentiwirusów! Obsługujemy projekty o wysokiej przepustowości, prywatne kolekcje i alternatywne biblioteki. W razie zainteresowania prosimy o wycenę lub kontakt.
Lentiwirus
Stwórz własną pulę RNA sh
Skoncentruj się na genach istotnych dla Twoich badań, tworząc własną pulę shRNA.
  • Utwórz niestandardową pulę shRNA, aby uzyskać maksymalny zwrot odpowiednich trafień
  • Dostosuj objętość i potrzeby alikwotowania, aby jeszcze bardziej zwiększyć zdolność do szybkiego badania wielu linii komórkowych.
  • Miana i objętości odpowiednie do zastosowań in vitro, in vivo i ksenoprzeszczepów.
  • Współpracuj z usługami sekwencjonowania nowej generacji firmy Sigma, aby uzyskać dekonwolucję danych i maksymalny zwrot z badań przesiewowych.
Lentiwirus
Usługi
Dekonwolucja puli shRNA
  • Usługa dekonwolucji Sigma pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
  • Sekwencjonowanie następnej generacji klonów daje dokładną liczbę wystąpień poszczególnych klonów w próbce shRNA.
  • Kompleksowe, powtarzalne wyniki z połączonych ekranów shRNA.
  • Statystycznie solidne i bogate w informacje dane.
  • Dowiedz się więcej
shKontrole RNA
Pomiar skuteczności transdukcji i knockdownu lub monitorowanie efektów poza celem.
  • Pozytywne kontrole transdukcji: Pusty wektor, kontrole TurboGFP, TagCFP, TagYFP, TagRFP i TagFP365
  • Pozytywne kontrole Knockdown: TurboGFP, eGFP, lucyferaza, B2M i kontrole ARHGDIA
  • Kontrola negatywna Pusty wektor, nie-cel, Turbo GFP, eGFP i kontrole lucyferazy
  • Dowiedz się więcej
Lentiwirus
Dostawa
Produkcja lentiwirusów o wysokim mianie przy użyciu MISSION® Lentiviral Packaging Mix
  • Przyspiesz produkcję wirusów, pomijając żmudną, ale krytyczną optymalizację wielu zmiennych plazmidów.
  • Wytwarzaj lentiwirusy o wysokim mianie z plazmidami MISSION® shRNA za pomocą dołączonego, łatwego w użyciu protokołu.
  • Bezpieczne wytwarzanie lentiwirusów przy użyciu systemu trzech plazmidów z samoinaktywującymi się, długimi regionami powtórzeń terminalnych (SIN/LTR).
  • Wybierz między produkcją lentiwirusów na małą lub dużą skalę dzięki naszym wygodnym rozmiarom 250 µl lub 1,7 ml.
Mieszanka opakowań
Indukowalna MISSION® shRNA
Ścisła regulacja łączy się z doskonałym wyciszaniem genów
  • Indukowalne IPTG wektory shRNA pLKO pozwalają na szybką reakcję i kontrolowane czasowo wyciszanie genów przydatne do eliminacji istotnych lub śmiertelnych genów.
  • Udowodnione działanie in vivo i in vitro
  • Pojedyncze systemy wektorowe w formatach 1X LacO i 3X LacO dla skutecznego indukowanego knockdownu
  • Dostępna na żądanie usługa obejmuje: projektowanie shRNA (wybierz dowolny klon TRC lub niestandardową sekwencję), klonowanie, weryfikację sekwencji, kwantyfikację DNA i określenie miana.
Lentiwirus
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?
Carole Siret et al.
British journal of cancer, 113(10), 1445-1453 (2015-10-30)
Malignant transformation of melanocytes frequently coincides with an alteration in the expression of cell-cell adhesion molecules (cadherins) and cell-extracellular matrix proteins (integrins). How these two adhesion systems interplay to impact on cell invasion remains to be described in melanoma. Cell
Panagiotis Maragozidis et al.
Molecular cancer, 14, 187-187 (2015-11-07)
Lung cancer is the leading cause of cancer mortality worldwide, mainly due to late diagnosis, poor prognosis and tumor heterogeneity. Thus, the need for biomarkers that will aid classification, treatment and monitoring remains intense and challenging and depends on the
Plasmids: shopping in the age of plenty.
Vivien Marx
Nature methods, 11(8), 795-798 (2014-07-31)
Hélène Lazareth et al.
Nature communications, 10(1), 3303-3303 (2019-07-26)
The mechanisms driving the development of extracapillary lesions in focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) and crescentic glomerulonephritis (CGN) remain poorly understood. A key question is how parietal epithelial cells (PECs) invade glomerular capillaries, thereby promoting injury and kidney failure. Here we
Xiaofan Han et al.
Nature communications, 8, 14639-14639 (2017-03-04)
Endothelial exocytosis of Weibel-Palade body (WPB) is one of the first lines of defence against vascular injury. However, the mechanisms that control WPB exocytosis in the final stages (including the docking, priming and fusion of granules) are poorly understood. Here
Produkty
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.
This screening guide covers how to choose a cell line, a screening library, and experimental conditions as well as tips for designing and performing your experiment.