Kluczowe dokumenty
SHC204
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro TurboGFP™ shRNA Control Plasmid DNA
shRNA sequence targeting tGFP
Synonim(y):
MISSION® Control Vectors
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
stężenie
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids (SHP001). The TRC2 TurboGFP™ shRNA Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)