Przejdź do
S7907
Sodium phosphate dibasic
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070211
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-448-7
MDL number:
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
<0.05 at 260 in H2O at 1 M, <0.05 at 280 in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium phosphate dibasic (NaH2PO4), also known as disodium phosphate, is a commonly used phosphate salt in biochemistry research due to its versatile properties. It is a key component in the preparation of phosphate buffer saline (PBS) and phosphate buffer, a commonly used buffer solution in many biological applications. In addition to its buffer properties, NaH2PO4 is also used as a precipitating agent to form silver orthophosphate (Ag3PO4) powders, making it a valuable tool in many laboratory settings. Disodium phosphate is also a widely used emulsifier in dairy products such as cheese and other foods.
Application
Sodium phosphate dibasic has been used:
  • as a component of phosphate buffered saline (PBS)
  • as a component of buffer for the preparation of cryopreservation diluent
  • in the preparation of McIlvaine buffer (citrate-phosphate buffer) for toluidine blue staining
  • in the preparation of the S9 mix for the Ames test, and SOS Chromotest
  • in the preparation of calcium deficient hydroxyapatite (CDHA) paste during the fabrication process of the CDHA scaffold
Features and Benefits
  • The BioXtra product line ensures high-quality products for consistent results.
  • High level of assay ( ≥99.0%), indicating its purity.
  • Powder form for easy handling and use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
567550S326404276
description
BioXtra, ≥99.0%
description
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
description
Molecular Biology, ≥98.5% (titration)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥98.5% (titration)
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 8 parts, H2O: very soluble (Hot), alcohol: insoluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?