Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.5% (titration)
form
powder
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
H2O: 100 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤40 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
- Electrospraying of Bio-Based Chitosan Microcapsules Using Novel Mixed Cross-Linker: Experimental and Response Surface Methodology Optimization.: Published in Materials, this research explores the use of sodium phosphate dibasic as a cross-linker in the electrospraying of chitosan microcapsules. The study emphasizes the chemical′s importance in optimizing the microcapsule formation process for potential biomedical applications (Uko et al., 2022).
- Compound treatment of thiolated citrus high-methoxyl pectin and sodium phosphate dibasic anhydrous improved gluten network structure.: This article from Food Chemistry demonstrates how sodium phosphate dibasic anhydrous enhances the gluten network structure when combined with thiolated citrus high-methoxyl pectin, suggesting applications in food science and nutrition (Chen et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98.5% (titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form liquid |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?