Merck
RES6104H-A7
SAFC
Hypoxanthine, monosodium salt
Synonim(y):
Hypoxanthine monosodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N4O · Na
Masa cząsteczkowa:
158.09
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin and microbial, tested
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Opis ogólny
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Opakowanie
Product is available in the following package sizes:
RES6104H-A701X: 100g container
RES6104H-A702X: 1kg container
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)