Przejdź do
PHG0021
Choline chloride
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6110,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
EC Number:
200-655-4
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic
description
Material has apropensity to harden with time after being packaged and may require mechanicalmeans by the customer to delump.
form
powder
mol wt
Mw 139.62 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial and lead, tested
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 140 g/L
suitability
suitable for (manufacturing use)
foreign activity
foreign activity (Cytotoxicity; tested)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request the documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12512697826978
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
impurities
Endotoxin, microbial and lead, tested
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
insoluble matter, passes filter test
suitability
suitable for (manufacturing use)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
foreign activity
foreign activity (Cytotoxicity; tested)
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)