Kluczowe dokumenty
RAB0418
Sigma-Aldrich
Human Ubiquitin+1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.77
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 27.43-20000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RPS27A(6233)
Opis ogólny
Zestaw Human Ubiquitin+1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiej ubikwityny+1 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Gen RPS27A (rybosomalne białko S27a) jest mapowany na ludzkim chromosomie 2p16.1. Kodowany kompleks białkowy zawiera ubikwitynę na N-końcu i C-końcowe białko rybosomalne S27a.
Immunogen
Rekombinowana ludzka ubikwityna
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Białko rybosomalne S27a (RPS27a), znane również jako białko przedłużające karboksylację ubikwityny 1 (UBCEP-1), bierze udział w biogenezie rybosomów i potranslacyjnych modyfikacjach białek. Kodowane białko zwiększa proliferację komórek, kontroluje progresję cyklu komórkowego i hamuje apoptozę komórek białaczkowych. Nadekspresja RPS27A prowadzi do zaawansowanej fazy przewlekłej białaczki szpikowej (CML) i ostrej białaczki (AL). Dlatego też leki ukierunkowane na RPS27a w połączeniu z inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI) mogą być potencjalnym sposobem leczenia pacjentów z CML opornych na TKI. Podwyższona ekspresja UBCEP-1, który jest składnikiem szlaku ubikwityny, sprzyja rozwojowi raka prostaty poprzez zwiększenie degradacji białek zaangażowanych w hamowanie wzrostu lub apoptozę. RPS27a może działać jako unikalny czujnik stresu w komórkach, co skutkuje zwiększoną aktywnością p53 prowadzącą do zahamowania progresji cyklu komórkowego.
Rybosomalne białko S27a (Rps27a) pełni dwie główne funkcje, jest odpowiedzialne za tworzenie rybosomów i bierze udział w posttranslacyjnej modyfikacji białek. Uszkodzenie DNA zwiększa ekspresję genu RPS27A. Gen RPS27A jest regulowany w górę w przewlekłej białaczce szpikowej i raku jelita grubego. Wiadomo, że stymuluje cykl komórkowy poprzez indukcję komórkowych punktów kontrolnych poprzez p53 i proliferację komórek oraz zapobiega apoptozie w komórkach białaczki.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Overexpression of RPS27a contributes to enhanced chemoresistance of CML cells to imatinib by the transactivated STAT3.
Wang H, et al.
Oncotarget, 7(14), 18638-18638 (2016)
DNA damage stress induces the expression of ribosomal protein S27a gene in a p53-dependent manner.
Nosrati N, et al.
Gene, 559(1), 44-51 (2015)
A novel component of the ubiquitin pathway, ubiquitin carboxyl extension protein 1 is overexpressed in prostate cancer.
Ko Y, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 15(2), 183-196 (2005)
Inverse correlation of ribosomal protein S27A and multifunctional protein YB-1 in hepatocellular carcinoma.
Gunasekaran V P and Ganeshan M
Clinical Biochemistry, 47(13-14), 1262-1264 (2014)
Identification and expression of MMSA-8, and its clinical significance in multiple myeloma.
He R, et al.
Oncology Reports, 37(6), 3235-3243 (2017)