Przejdź do
RABELADC
ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABELADARABELADBRABELADE
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)