Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.8 units/μg protein
composition
Protein, ≥70%
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... PRKACA(282322), PRKACB(282323)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder | description lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein | description BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, essentially salt free | description ≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity), lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet) |
| Gene Information cow ... PRKACA(282322), PRKACB(282323) | Gene Information cow ... CALM3(520277) | Gene Information cow ... CALM3(520277) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| specific activity ≥0.8 units/μg protein | specific activity 2,500-10,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity) |
| composition Protein, ≥70% | composition Protein, ≥85% Lowry | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?