Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>97%
form
crystalline
mol wt
327.14
packaging
pkg of 10 g (10621722001), pkg of 5 g (10621714001)
manufacturer/tradename
Roche
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Creatine kinase is responsible for the production of ATP (adenosine triphosphate) by transferring phosphate from creatine phosphate to ADP (adenosine diphosphate). Creatine phosphate is provided as a disodium salt.
Application
Analysis Note
Purity: >97% creatine-P-Na2 x 4 H2O
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >97% | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) |
| form crystalline | form crystalline | form solid | form powder |
| packaging pkg of 10 g (10621722001), pkg of 5 g (10621714001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| mol wt 327.14 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?