Przejdź do
I2764
ML-7
≥98% (TLC), myosin light chain kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17IN2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ML-7, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChI key
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
ML-7 has been used as a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor in various experiments.
Biochem/physiol Actions
Selective myosin light chain kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Ca/CaMKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0633475880SML2662
ML-7 powder
Sigma-Aldrich
I2764
ML-7
description
powder
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 300 nM).
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
50% ethanol: 4.5 mg/mL, DMSO: 4.5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)