SAB4700663
Monoclonal Anti-MHC Class II-FITC antibody produced in rat
clone M5/114, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Szczurza monoklonalna anty-MHC klasy II - izotiocyjanian fluoresceiny
Wybierz wielkość
1520,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1520,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M5/114, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?