Przejdź do
P4170
Propidium iodide
≥94.0% (HPLC), fluorescent dye, powder
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34I2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
247-081-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3843838
Assay:
≥94.0% (HPLC)
Form:
powder
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
form
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
General description
Propidium iodide (PI) is a fluorescent dye thatcan be used for staining nucleic acids.[1] It is impermeable in viable orintact cells. It can penetrate easily into dead, dying, or membrane-compromisedcells.[1][2] PI has the capacity to bind easily to DNA.[3]
Application
Propidiumiodide has been used: to detect cell cycle by flow cytometry and γH2AXand pH3 analysis[4],apoptosis assay in hepatic stellate cells (HSCs)[5], in stainingbuffer/solution to stain the cells for cell cycle analysis[6]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53705953706081845
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propidium iodide
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long can we stored PI dissolved in water?
    1 answer
    1. The solution stability of this specific product has not been determined, but solutions are quite stable. Product P4864, a 1 mg/mL prepared solution, is stored refrigerated and offers a warranty of 1 year from the date of shipment.
      Helpful?
  2. Is it necessary to carry out an RNase treatment before staining with propidium iodide in my immunofluorescence assay on insect tissue fixed in 4% paraformaldehyde? Additionally, is there the complete staining protocol for propidium iodide in immunofluorescence using a confocal microscope?
    1 answer
    1. The product has not been validated for immunofluorescence assay in our laboratory to establish a reference protocol. In cases where propidium iodide binds to both DNA and RNA, the use of RNase is common to differentiate DNA staining from undesired RNA staining. For an application protocol, one may refer to a citation of this product in an immunofluorescence assay that utilizes RNase to visualize DNA-specific staining. The citation is as follows: J Cancer. 2020 Mar 5;11(11):3274-3287. The article discusses the dual role of BI 2536, a small-molecule inhibitor targeting PLK1, in inducing apoptosis and attenuating autophagy in neuroblastoma cells. The PMID for the article is 32231733.
      Helpful?
  3. What is the procedure for dissolving this product?
    1 answer
    1. Propidium iodide is soluble in water at a concentration of 1 mg/mL.
      Helpful?
  4. Is this reagent suited for viability assays at FACS?
    1 answer
    1. While this product is not tested for any specific application, propidium iodide is commonly used in cell-based assays such as FACS. Please see the link below to review publications detailing the use of this item in flow cytometry:
      https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C22&q=%22p4170%22+flow+cytometry&btnG=
      Helpful?
  5. What is the method to dissolve this product?
    1 answer
    1. Propidium iodide can be dissolved in water at a concentration of 1 mg/mL. Please see the sample Certificate of Analysis for solubility information: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P4170-BULKWXBF1544V.pdf