Merck
Q1336
Sigma-Aldrich
2,4-Quinolinediol
97%
Synonim(y):
2,4-Dihydroxyquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
124854
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2