Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
213-812-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Pyrrolnitrin from Pseudomonas cepacia, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1-c2c[nH]cc2Cl
InChI
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-3-1-2-6(10(8)14(15)16)7-4-13-5-9(7)12/h1-5,13H
InChI key
QJBZDBLBQWFTPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrrolnitrin from Pseudomonas cepacia has been used as a standard in the detection of pyrrolnitrin in Serratia marcescens cell culture extract.
Biochem/physiol Actions
Pyrrolnitrin is a metabolite, produced by Pseudomonas sp.
Pyrrolnitrin blocks the terminal electron transport between succinate or reduced NADH and coenzyme Q. In mitochondria preparations of S. cerevisiae, the antibiotic inhibited succinate oxidase, NADH oxidase, succinate cythochrome C reductase, and NADH-cytochrome C reductase. Pyrrolnitrin is involved in many cellular processes such as oxidative stress, electron transport, DNA and RNA synthesis.
The purified antibiotic has strong antifungal activity and is less efficient against bacteria or yeast.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?