Merck
N7160
Sigma-Aldrich
NAD-ADH Reagent Multiple Test Vial
for alcohol determination
Synonim(y):
Odczynnik do oznaczania etanolu
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NAD-ADH Reagent Multiple Test Vial został użyty do określenia zawartości alkoholu we krwi. Był również używany do wykrywania poziomu etanolu u myszy.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) katalizuje utlenianie alkoholu do aldehydu octowego z jednoczesną redukcją dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD) do NADH. Wynikający z tego wzrost absorbancji przy długości fali 340 nm jest wprost proporcjonalny do stężenia alkoholu w próbce.
Inne uwagi
Vial contains ≥10 μmol of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and ≥800 units of yeast alchohol dehydrogenase (ADH), buffer salts, and stabilizers.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ildikó Rácz et al.
Addiction biology, 18(4), 678-688 (2012-09-22)
The brain stress-response system is critically involved in the addiction process, stimulating drug consumption and the relapse to drug taking in abstinent addicts. At the same time, its functioning is affected by chronic drug exposure. Here, we have investigated the
Determination of Ethyl Alcohol in Blood and Tissues.
F. Lundquist et al.
Methods of Biochemical Analysis, Vol. VII, 217-251 (1957)
Ethanol Metabolism and Implications for Disease
Rajendram R, et al.
Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, 377-388 (2016)
A rapid enzymatic method for estimating ethanol in body fluids.
D Jones et al.
Clinical chemistry, 16(5), 402-407 (1970-05-01)
Denys V Volgin
Neuroscience letters, 439(2), 182-186 (2008-06-03)
Prenatal alcohol exposure (AE) is associated with lasting abnormalities of sleep and motor development, but the underlying mechanisms are unknown. We hypothesized that AE alters development of GABAergic signaling in the hypothalamic regions important for the control of sleep and