Przejdź do
MAK498
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy alkoholowej (ADH)
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12161503
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) jest oksydoreduktazą, która katalizuje interkonwersję alkoholi i aldehydów lub ketonów. ADH jest ważna u ludzi i innych organizmów do rozkładania alkoholi, które w przeciwnym razie mogą być toksyczne. W drożdżach i niektórych bakteriach ADH katalizują odwrotną reakcję i wytwarzają alkohol w ramach fermentacji.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności dehydrogenazy alkoholowej w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, moczu, tkankach i pożywkach).
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny, kolorymetryczny zestaw do oznaczania dehydrogenazy alkoholowej (ADH) opiera się na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,4 do 80 U/L dla 30-minutowej reakcji. Granica wykrywalności 0,1 U/L dla 120-minutowej reakcji.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
target_organs
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)