Przejdź do
P5380
Protease from Bacillus licheniformis
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Synonim(y):
Proteinase from Bacillus licheniformis, Subtilisin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-752-2
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
7-15 units/mg solid
Biological source:
Bacillus licheniformis
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
7-15 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
foreign activity
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Subtilisin is a non-glycosylated single polypeptide chain without disulfide bonds and has a molecular weight of 27 KDa.
The enzyme is found to be stable at pH 8-10, retaining activity of up to 90% for 24 hours. It shows maximum activity at temperatures between 55-60 °C.
Application
The product has been used with other enzymes for in situ proteolysis to produce crystals suitable for structure determination.[1] It has also been used in the process of isolation of subsarcolemmal (SS) and intermyofibrillar (IMF) mitochondria that can be used for functional in vitro studies.[2]
This is a proteolytic enzyme isolated from the fermentation of Bacillus licheniformis. It is a serine endoproteinase with a broad specificity towards native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions.
Biochem/physiol Actions
Subtilisin A is a member of the Serine S8 Endoproteinase family. It has broad specificity with a preference for a large uncharged residue in the P1 position. It hydrolyzes native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions.
Protease catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate. Protease, Product P5380, is a serine endoproteinase with a broad specificity towards native and denatured proteins, and is active under alkaline conditions. It is active in some organic solvents such as dry octane.
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4860P5459P3910
specific activity
7-15 units/mg solid
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
glycerol solution (50%)
form
lyophilized powder
mol wt
27 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
27 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
solubility
-
solubility
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted), H2O: miscible
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi  How I can mix my enzyme with water?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at normal usage concentrations.
      Kindly review the technical data sheet for concentration suggestions available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/864/p5380pis-ms.pdf