Merck
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
Synonim(y):
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
About This Item
Wzór liniowy:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.19
Beilstein:
3717365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... NOS2(4843)
Działania biochem./fizjol.
More potent than NMMA as an inhibitor of inducible nitric oxide synthetase (iNOS).
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - Solvent