Przejdź do
M53701
o-Methylisourea bisulfate
99%
Synonim(y):
2-Methylpseudourea monosulfate (1:1), OMI®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(OCH3)=NH · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-622-6
Beilstein/REAXYS Number:
3722928
MDL number:
Assay:
99%
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
118-120 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MDFRYRPNRLLJHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45559824240H10401
description
99%
description
99%
description
technical, ≥97.0% (GC/T)
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥97.0% (GC/T)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
118-120 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
chloro
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)