Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł 129,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,00 zł
Cena katalogowa172,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, thioether
SMILES string
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99% | description ≥98%, FG |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥99% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| mp 240-241 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| form crystals | form - | form powder | form - |
| functional group amine, thioether | functional group ether | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?