Przejdź do
439908
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
98%
Synonim(y):
N,N′-Di-Boc-S-methylisothiourea, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N′-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
645,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CN=C(SCH3)NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5815984
Assay:
98%
645,00 zł
Cena katalogowa860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
115-121 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
InChI key
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
531979PHL80440319856
Ergocristine phyproof® Reference Substance
PHL80440
Ergocristine
description
98%
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
99 atom % D
assay
98%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
115-121 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
155-157 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)