Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
biological source
animal (Apis mellifera)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~_2.8 kDa
solubility
water: 5.00-5.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
foreign activity
Phospholipase A2 ≤0.5%
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)/t71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-/m0/s1
InChI key
VDXZNPDIRNWWCW-JFTDCZMZSA-N
General description
Application
- In 3-(4, 5-dimethyl thiazol-2-yl)-2,5diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay to determine its cytotoxicity effect on the growth of human cell lines.
- To study the anti-microbial activity of melittin on the growth of Borrelia burgdorferi in in vitro conditions.
- As a positive control in hemolysis assay and as a cytotoxic agent against HeLa cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source animal (Apis mellifera) | biological source - | biological source mouse | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~_2.8 kDa | mol wt - | mol wt 9.9 kDa | mol wt ~_2.8 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melittin from honey bee venom
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the dosage amount and how often should it be injected?
1 answer-
Helpful?
-
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) from Aspergillus niger lyophilized powder, ≥300 units/g solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/142/965/3aa14a21-d8a1-4842-9f2b-bf10910d5298/640/3aa14a21-d8a1-4842-9f2b-bf10910d5298.jpg)