Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-637-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
600-2400 units/mg protein
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
salt-free, lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
600-2400 units/mg protein
mol wt
14.5 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
honey bee ... Pla2(406141)
General description
Phospholipase A2 from honey bee venom (Apis mellifera) is a calcium-dependent lipolytic enzyme.
Application
Phospholipase A2 from honey bee venom (Apis mellifera) has been used
- to determine renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation
- in the treatment of photosystem-II (PSII) dimer complex of Synechocystis to study changes in oxygen-evolving activity
- as a standard in phospholipase activity assay
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes the β-ester bond of zwitterionic glycerophospholipids. Preferred substrates are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and their plasmalogen analogues. Phosphatidylinositol and phosphatidylserine are also hydrolyzed. Aggressively attacks phospholipids in membranes of intact cells.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of soybean L-α-phosphatidylcholine to L-α-lysophosphatidylcholine and a fatty acid per min at pH 8.9 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥20 units/mg protein |
| specific activity 600-2400 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein |
| Gene Information honey bee ... Pla2(406141) | Gene Information cow ... PLA2G1B(282457) |
| form salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 14.5 kDa | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?