Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
678,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Melittin, A 26-residue polypeptide from bee venom that binds calmodulin in a Ca2+-dependent manner.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5824
assay
>97% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(CCC1)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)N)C(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)
InChI key
VDXZNPDIRNWWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Gravitt, K.R. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 425.
Baudier, J., et al. 1987. Biochemistry26, 2886.
Kincaid, R.L., and Coulson, C.C. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.133, 256.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3