Przejdź do
C7927
Cecropin P1 Porcine
≥95% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
901,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3820,00 zł
3247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C147H253N45O43
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3338.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
901,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(N)CO)C(C)O)C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C147H253N45O43/c1-18-75(9)113(140(229)167-81(15)120(209)188-114(76(10)19-2)141(230)168-82(16)121(210)189-115(77(11)20-3)142(231)178-94(47-50-106(154)198)123(212)164-66-108(200)163-68-110(202)192-60-36-46-105(192)139(228)179-97(145(234)235)45-35-59-161-147(158)159)187-109(201)67-165-124(213)95(48-51-111(203)204)176-138(227)104(72-196)186-143(232)116(78(12)21-4)190-130(219)93(44-34-58-160-146(156)157)174-127(216)90(41-26-31-55-150)172-125(214)88(39-24-29-53-148)170-118(207)79(13)166-136(225)102(70-194)184-135(224)101(64-107(155)199)183-129(218)96(49-52-112(205)206)177-132(221)98(61-73(5)6)181-128(217)91(42-27-32-56-151)173-126(215)89(40-25-30-54-149)171-119(208)80(14)169-144(233)117(83(17)197)191-131(220)92(43-28-33-57-152)175-137(226)103(71-195)185-133(222)99(62-74(7)8)182-134(223)100(180-122(211)86(153)69-193)63-84-65-162-87-38-23-22-37-85(84)87/h22-23,37-38,65,73-83,86,88-105,113-117,162,193-197H,18-21,24-36,39-64,66-72,148-153H2,1-17H3,(H2,154,198)(H2,155,199)(H,163,200)(H,164,212)(H,165,213)(H,166,225)(H,167,229)(H,168,230)(H,169,233)(H,170,207)(H,171,208)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,226)(H,176,227)(H,177,221)(H,178,231)(H,179,228)(H,180,211)(H,181,217)(H,182,223)(H,183,218)(H,184,224)(H,185,222)(H,186,232)(H,187,201)(H,188,209)(H,189,210)(H,190,219)(H,191,220)(H,203,204)(H,205,206)(H,234,235)(H4,156,157,160)(H4,158,159,161)
InChI key
PRIVBYDFWSFUFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Cecropin P1 is found in Ascaris suum, which is a parasite that lives in porcine intestine.
Application
Cecropin P1 Porcine has been used to study its antimicrobial activity against Escherichia coli.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial peptide originally identified in moths (Hyalophora cecropia) and later in pig intestine.
Cecropin P1 can inhibit the growth of enterotoxigenic Escherichia coli in porcine. It also can inhibit the growth of human fungal pathogen Candida albicans. Cecropin P1 also blocks the release of viral particles and impairs virus-induced apoptosis. Cecropins are cationic anti-microbial peptides (AMPs). It can inactivate microorganisms by forming an α-helical chain which punctures the cell membrane. Cecropins may be used in food preservation as it is non-cytotoxic to mammalian cells.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6830C1796516360
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)