Przejdź do
P9667
Methyl palmitoleate
≥99% (capillary GC), liquid
Synonim(y):
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Macadamia integrifolia oil
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Application
  • Bioprospection of the Antarctic Diatoms Craspedostauros ineffabilis IMA082A and Craspedostauros zucchelli IMA088A.: This study investigates the bioprospective potential of Antarctic diatoms, identifying bioactive compounds including methyl palmitoleate that could be used in pharmaceuticals and nutraceuticals (Trentin et al., 2024).
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76176PHR37331431625
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
-
biological source
Macadamia integrifolia oil
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitoleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?