Przejdź do
P6556
Proteinase K from Tritirachium album
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Synonim(y):
Endopeptidase K
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mg protein
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Product P6556 is provided as a lyophilized powder. Product P6556 has been used to break down human lens protein[1]. Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions.[2] The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos.[3] It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.[4]
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and
for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product P6556 is provided as a lyophilized powder. Product P6556 has been used to break down human lens protein[1].
Useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
Useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Biochem/physiol Actions
Proteinase K is a stable and highly reactive serine protease. Evidence from crystal and molecular structure studies indicates the enzyme belongs to the subtilisin family with an active-site catalytic triad (Asp39-His69-Ser224). It is stable in a broad range of environments: pH, buffer salts, detergents (SDS), and temperature. In the presence of 0.1-0.5% SDS, proteinase K retains activity and will digest a variety of proteins and nucleases in DNA preparations without compromising the integrity of the isolated DNA.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups.[4][5] The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9[4] Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2308P8044SRE0047
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥3.0 unit/mg solid
specific activity
≥30 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28,930 Da, 28.93 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there a chromogenic substrate available for product number P6556?
    1 answer
    1. Yes, a suitable chromogenic substrate for the enzyme associated with product number P6556 is the S7388, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.
      Helpful?
  2. How can I activate the proteinase K? I need it for a protease assay
    1 answer
    1. Product P6556, Proteinase K, is activated by 0.5 % SDS or 6 M urea.
      Helpful?
  3. Is your "Proteinase K from Tritirachium album" actually isolated from Tritirachium album cultures, or the gene cloned, over-expressed in some bacterium and the Proteinase K isolated from the bacterial cell lysate?
    1 answer
    1. This product is isolated from Tritirachium album culture.
      Please see the sample Certificate of Origin below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P6556-1G0000137404.pdf