Przejdź do
76176
Methyl palmitoleate
analytical standard
Synonim(y):
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.43
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.451
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
General description
Methyl palmitoleate is a methyl ester of the monounsaturated fatty acid, palmitoleic acid.
Application
This analytical standard can also be used as follows:
  • Simultaneous determination of fatty acids in bovine colostrum samples by GC-FID after their derivatization to ester forms using an acidic catalyst boron trifluoride
  • Fatty acid analysis of biodiesel obtained from Datura stramonium Linn. by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS)
Other Notes
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9667PHR37331431625
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitoleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)