Przejdź do
L6766
Methyl tetracosanoate
≥99.0% (capillary GC)
Synonim(y):
Lignoceric acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)22COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.66
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-475-2
Beilstein/REAXYS Number:
1797895
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (capillary GC)
form
powder or crystals
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9900H6389M3650
description
≥99.0% (capillary GC)
description
≥99.0% (GC)
description
≥99% (capillary GC)
description
≥98.5% (capillary GC), liquid
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99.0% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl tetracosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)