Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA003008
Sigma-Aldrich
Anti-NCAPH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Barren homolog protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Chromosome-associated protein H antibody produced in rabbit, Anti-Condensin complex subunit 2 antibody produced in rabbit, Anti-Non-SMC condensin I complex subunit H antibody produced in rabbit, Anti-XCAP-H homolog antibody produced in rabbit, Anti-hCAP-H antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KFTNTQITEHYSTCIKLSTENKITTKNAFGLHLIDFMSEILKQKDTEPTNFKVAAGTLDASTKIYAVRVDAVHADVYRVLGGLGKDAPSLEEVEGHVADGSATEMGTTKKAVKPKKKHLHRTIEQNINNLNVSEADRKCEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCAPH(23397)
Immunogen
Condensin complex subunit 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86581
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takayuki Arai et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 26(4), 506-520 (2019-03-01)
To identify oncogenes regulated by micro-ribonucleic acid, miR-199a/b-3p, in metastatic castration-resistant prostate cancer. Advanced ribonucleic acid sequencing technologies were applied to construct a micro-ribonucleic acid expression signature using metastatic castration-resistant prostate cancer autopsy specimens. Ectopic expression of mature micro-ribonucleic acids
Takayuki Arai et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 26(4), 506-520 (2019-03-01)
To identify oncogenes regulated by micro-ribonucleic acid, miR-199a/b-3p, in metastatic castration-resistant prostate cancer. Advanced ribonucleic acid sequencing technologies were applied to construct a micro-ribonucleic acid expression signature using metastatic castration-resistant prostate cancer autopsy specimens. Ectopic expression of mature micro-ribonucleic acids
Yuhki Yokoyama et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(13), 2160-2170 (2015-05-29)
Although cellular senescence is accompanied by global alterations in genome architecture, how the genome is restructured during the senescent processes is not well understood. Here, we show that the hCAP-H2 subunit of the condensin II complex exists as either a