Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
64.5 kDa
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
description
C-Terminal six-histidine tagged
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
64.5 kDa
concentration
0.3 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
MSSSHHHHHHMPTKKQKSKSKLKPFFALVRRTNPSYGKLAFALALSVVTTLVSLLIPLLTKQLVDGFSMSNLSGTQIGLIALVFFVQAGLSAYATYALNYNGQKIISGLRELLWKKLIKLPVSYFDTNASGETVSRVTNDTMVVKELITTHISGFITGIISVIGSLTILFIMNWKLTLLVLVVVPLAALILVPIGRKMFSISRETQDETARFTGLLNQILPEIRLVKASNAEDVEYGRGKMGISSLFKLGVREAKVQSLVGPLISLVLMAALVAVIGYGGMQVSSGELTAGALVAFILYLFQIIMPMGQITTFFTQLQKSIGATERMIEILAEEEEDTVTGKQIENAHLPIQLDRVSFGYKPDQLILKEVSAVIEAGKVTAIVGPSGGGKTTLFKLLERFYSPTAGTIRLGDEPVDTYSLESWREHIGYVSQESPLMSGTIRENICYGLERDVTDAEIEKAAEMAYALNFIKELPNQFDTEVGERGIMLSGGQRQRIAIARALLRNPSILMLDEATSSLDSQSEKSVQQALEVLMEGRTTIVIAHRLSTVVDADQLLFVEKGEITGRGTHHELMASHGLYRDFAEQQLKMNADLENKAG
Biochem/physiol Actions
BmrA jest białkiem wypływu i transporterem ABC, który działa jako zależna od ATP pompa wypływu leków.
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-Cl pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,01% DDM, 10% glicerolu.
Rozmrażać na lodzie. Po pierwszym rozmrożeniu krótko odwirować probówkę zawierającą białko, aby odzyskać całą zawartość probówki. Rozdzielić na podwielokrotności do jednorazowego użytku. Przechowywać pozostałe nierozcieńczone białko w podwielokrotnościach w temperaturze -80°C. Uwaga: unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| concentration 0.3 mg/mL | concentration 350 μg/mL | concentration 300 μg/mL | concentration 500 μg/mL |
| mol wt 64.5 kDa | mol wt ~64.4 kDa | mol wt ~14.5 kDa | mol wt ~60.5 kDa |
| form aqueous solution | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?