05-1570
Anti-PRDM1 (BLIMP-1) Antibody, clone 6D3
clone 6D3, from rat
Synonim(y):
PR domain containing 1, with ZNF domain, PR-domain zinc finger protein 1, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, Beta-interferon gene positive regulatory dom
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDM1(639)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in FC. (Kallies, A., et al. (2004). J Exp Med. 200(8):967-977.)
Epigenetics & Nuclear Function
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BLIMP-1 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1